1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR6929-10G
APOSOR6929-10GEA
127
EUR
APOSOR6929-10G
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₄ClNO₂ Schmelzpunkt: 180…183 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190236 CAS-Nummer: 19999-64-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |