1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6930-1G
APOSOR6930-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6930-1G
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₄ClNO₂ Schmelzpunkt: 225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190235 CAS-Nummer: 71985-80-3 |