1-Benzyl-4-hydroxypiperidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Benzylpiperidin-4-ol

OR6935-500G
APOSOR6935-500GEA 157 EUR
APOSOR6935-500G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin 98%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191.27 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006503
CAS-Nummer: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR