1-Chloro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6964-250MG
APOSOR6964-250MGEA
190
EUR
APOSOR6964-250MG
1-Chloro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95+%
1-Chloro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00547853 CAS-Nummer: 69383-68-2 |