Methyl-3-formyl-4-hydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate
OR6967-250MG
APOSOR6967-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR6967-250MG
Methyl-3-formyl-4-hydroxybenzoate
Methyl-3-formyl-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180,16 g/mol Schmelzpunkt: 80…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01661473 CAS-Nummer: 24589-99-9 |