5-Ethylcyclohexane-1,3-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6970-1G
OR6970-250MG
OR6970-500MG
APOSOR6970-1GEA
277
EUR
APOSOR6970-1G
APOSOR6970-250MG
APOSOR6970-500MG
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione 98%
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₈H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129457 CAS-Nummer: 862168-16-9 |