4-Acetamido-3-ethylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6971-1G
APOSOR6971-1GEA 154 EUR
APOSOR6971-1G
4-Acetamido-3-ethylbenzonitrile
4-Acetamido-3-ethylbenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Molecular Weight: 188,226 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221461
CAS-Nummer: 34921-76-1