Methyl 3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6978-1G
APOSOR6978-1GEA
561
EUR
APOSOR6978-1G
Methyl 3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445667 CAS-Nummer: 71780-40-0 |