5-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6980-1G
APOSOR6980-1GEA
92.8
EUR
APOSOR6980-1G
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol 95%
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445665 CAS-Nummer: 170434-11-4 |