3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6984-25G OR6984-5G OR6984-1G
APOSOR6984-25GEA 94.4 EUR
APOSOR6984-25G APOSOR6984-5G APOSOR6984-1G
3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Formel: C₈H₇NO₂
Schmelzpunkt: 296 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040746
CAS-Nummer: 5337-79-1