3-Formylphenylboronsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(3-formylphenyl)boran, (3-Formylphenyl)metaborsäure, 3-Formylbenzolboronsäure

OR6998-100G OR6998-25G
APOSOR6998-100GEA 87 EUR
APOSOR6998-100G APOSOR6998-25G
3-Formylphenylboronsäure
3-Formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₃
Molecular Weight: 149.94 g/mol
Schmelzpunkt: 109…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161356
CAS-Nummer: 87199-16-4
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR