6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine

OR70013-5G OR70013-1G
APOSOR70013-5GEA 37.7 EUR
APOSOR70013-5G APOSOR70013-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridin 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Siedepunkt: 286 °C
Schmelzpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059776
CAS-Nummer: 4411-80-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR