tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70016-25G OR70016-5G OR70016-100G
APOSOR70016-25GEA 59.6 EUR
APOSOR70016-25G APOSOR70016-5G APOSOR70016-100G
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191873
CAS-Nummer: 79722-21-7