4-Ethoxy-3-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-2-ethoxynitrobenzene, 4-Amino-2-nitrophenetole
OR70022-1G
APOSOR70022-1GEA
102
EUR
APOSOR70022-1G
4-Ethoxy-3-nitroaniline
4-Ethoxy-3-nitroaniline
Formel:
C₈H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 182,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036065 CAS-Nummer: 1777-87-3 |