Methyl-3-brom-1H-indazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
OR70023-1G
APOSOR70023-1GEA
87
EUR
APOSOR70023-1G
Methyl-3-brom-1H-indazol-4-carboxylat
Methyl-3-brom-1H-indazol-4-carboxylat
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 255,0681 g/mol Schmelzpunkt: 132…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840642 CAS-Nummer: 885271-63-6 |