4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70027-1G OR70027-250MG OR70027-5G
APOSOR70027-1GEA 0 EUR
APOSOR70027-1G APOSOR70027-250MG APOSOR70027-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21193892
CAS-Nummer: 1396554-49-6