Cyclopropylmethanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR70033-250MG
APOSOR70033-250MGEA
169
EUR
APOSOR70033-250MG
Cyclopropylmethanesulphonyl chloride
Cyclopropylmethanesulphonyl chloride
Formel:
C₄H₇ClO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697744 CAS-Nummer: 114132-26-2 UN: 3265 ADR: 8,III |