2-Brom-3-nitrophenol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70053-1G
OR70053-25G
OR70053-5G
APOSOR70053-1GEA
45.1
EUR
APOSOR70053-1G
APOSOR70053-25G
APOSOR70053-5G
2-Brom-3-nitrophenol 97+%
2-Brom-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₄BrNO₃ Molecular Weight: 218.0100 g/mol Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08704555 CAS-Nummer: 101935-40-4 |