5-Brom-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70056-1G
APOSOR70056-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70056-1G
5-Brom-2-methoxybenzoesäure
5-Brom-2-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00093713
CAS-Nummer: 2476-35-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III