5-Brom-2-methoxyzimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7006-5G OR7006-1G OR7006-10G
APOSOR7006-5GEA 43.5 EUR
APOSOR7006-5G APOSOR7006-1G APOSOR7006-10G
5-Brom-2-methoxyzimtsäure 97%
5-Brom-2-methoxyzimtsäure
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Schmelzpunkt: 224…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017596
CAS-Nummer: 40803-53-0