(R)-(+)-2,3-Epoxy-1-propanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(+)-2-(Hydroxymethyl)oxirane, (R)-(+)-1-Hydroxy-2,3-epoxypropane, (R)-Oxiran-2-ylmethanol, (R)-(+)-Glycidol
OR70065-25G
APOSOR70065-25GEA 92.1 EUR
APOSOR70065-25G
(R)-(+)-2,3-Epoxy-1-propanol 98%
(R)-(+)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 56…57 °C/11mmHg
Dichte: 1,116 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00074873
CAS-Nummer: 57044-25-4
EINECS: 404-660-4
UN: 3223
ADR: 4.1,