1,1,3,3-Tetramethyldisilazan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70075-100G
APOSOR70075-100GEA 352 EUR
APOSOR70075-100G
1,1,3,3-Tetramethyldisilazan
1,1,3,3-Tetramethyldisilazan
Formel: C₄H₁₅NSi₂
Siedepunkt: 99…100 °C
Dichte: 0,766 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00025626
CAS-Nummer: 15933-59-2
UN: 2924
ADR: 3+8,II