p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70100-25G
APOSOR70100-25GEA 98.6 EUR
APOSOR70100-25G
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Formel: C₆H₈N₂O₃S
Schmelzpunkt: 286 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00480958
CAS-Nummer: 854689-07-9
EINECS: 202-694-2