1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan

Lieferant: Apollo Scientific

OR70109-250G
APOSOR70109-250GEA 212 EUR
APOSOR70109-250G
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
Formel: C₄H₁₄OSi₂
Molecular Weight: 134,33 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C
Dichte: 0,76 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008256
CAS-Nummer: 3277-26-7
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR