1,8-Diaminonaphthalin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR70111-250G OR70111-50G OR70111-25G OR70111-100G OR70111-500G
APOSOR70111-250GEA 0 EUR
APOSOR70111-250G APOSOR70111-50G APOSOR70111-25G APOSOR70111-100G APOSOR70111-500G
1,8-Diaminonaphthalin 99%
1,8-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Siedepunkt: 205 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Flammpunkt: 195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004033
CAS-Nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR