2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Aminosulphonyl)-2-methylbenzeneboronic acid, 4-Borono-3-methylbenzenesulphonamide
OR70128-100MG
APOSOR70128-100MGEA
145
EUR
APOSOR70128-100MG
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₁₀BNO₄S Molecular Weight: 215,035 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD19684107 CAS-Nummer: 1402238-36-1 |