5-Chinolincarbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chinolincarboxaldehyd
OR70131-5G
APOSOR70131-5GEA 517 EUR
APOSOR70131-5G
5-Chinolincarbaldehyd 98%
5-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Molecular Weight: 157,17 g/mol
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00805835
CAS-Nummer: 22934-41-4