5-Amino-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-2-methoxybenzoic Acid
OR70155-5G
APOSOR70155-5GEA
111
EUR
APOSOR70155-5G
5-Amino-2-methoxybenzoesäure
5-Amino-2-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol Schmelzpunkt: 161…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260887 CAS-Nummer: 3403-47-2 |