1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70156-1G OR70156-250MG
APOSOR70156-1GEA 0 EUR
APOSOR70156-1G APOSOR70156-250MG
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂
Schmelzpunkt: 171…172 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01109676
CAS-Nummer: 35288-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III