2-Hydroxy-2-methylpropiophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one

OR70171-100G OR70171-25G
APOSOR70171-100GEA 21.9 EUR
APOSOR70171-100G APOSOR70171-25G
2-Hydroxy-2-methylpropiophenon 98%
2-Hydroxy-2-methylpropiophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164.2000 g/mol
Siedepunkt: 102…103 °C/3.75mmHg
Dichte: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040710
CAS-Nummer: 7473-98-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR