m-Toluylsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR70175-500G OR70175-100G
APOSOR70175-500GEA 0 EUR
APOSOR70175-500G APOSOR70175-100G
m-Toluylsäure
m-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002523
CAS-Nummer: 99-04-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR