1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
OR70187-100G
OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA
219
EUR
APOSOR70187-100G
APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Siedepunkt: 94…96 °C/1mmHg Dichte: 1,079 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016857 CAS-Nummer: 3319-15-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...