1-(4-Methoxyphenyl)ethanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol

OR70187-100G OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA 219 EUR
APOSOR70187-100G APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 94…96 °C/1mmHg
Dichte: 1,079 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016857
CAS-Nummer: 3319-15-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR