1-Nonanol 99%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 1-Hydroxynonan, Octylcarbinol, n-Nonylalkohol, 1-Nonylalkohol, n-Nonanol

OR70191-500G
APOSOR70191-500GEA 42.2 EUR
APOSOR70191-500G
1-Nonanol 99%
1-Nonanol
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Molecular Weight: 144,26 g/mol
Siedepunkt: 214 °C
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,828 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002990
CAS-Nummer: 143-08-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR