4,6-Dichloropyrimidine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Carboxy-4,6-dichloropyrimidine
OR70201-1G
APOSOR70201-1GEA
655
EUR
APOSOR70201-1G
4,6-Dichloropyrimidine-2-carboxylic acid 95%
4,6-Dichloropyrimidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 192,988 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09834770 CAS-Nummer: 684220-30-2 |