4-[(Benzyloxy)methyl]-6-chloropyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR70223-250MG
APOSOR70223-250MGEA
173
EUR
APOSOR70223-250MG
4-[(Benzyloxy)methyl]-6-chloropyrimidine 95+%
4-[(Benzyloxy)methyl]-6-chloropyrimidine
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 234,682 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038781 CAS-Nummer: 914802-11-2 |