3-(Dimethylamino)-1-(2,4,5-trichlorophenyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (E)-3-(Dimethylamino)-1-(2,4,5-trichlorophenyl)prop-2-en-1-one
OR70231-250MG
APOSOR70231-250MGEA 219 EUR
APOSOR70231-250MG
3-(Dimethylamino)-1-(2,4,5-trichlorophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2,4,5-trichlorophenyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₁H₁₀Cl₃NO
Molecular Weight: 278,56 g/mol
MDL: MFCD32862647
CAS-Nummer: 2645406-32-0