3-Amino-4,6-dimethylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5A-DMP, 4,6-Dimethylpyridin-3-amine
OR7030-250MG
APOSOR7030-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR7030-250MG
3-Amino-4,6-dimethylpyridin 97%
3-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,1677 g/mol |
MDL:
MFCD07439969 CAS-Nummer: 1193-71-1 |