Benzoimidazol-1-ylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7034-1G
APOSOR7034-1GEA
0
EUR
APOSOR7034-1G
Benzoimidazol-1-ylacetic acid 95%
Benzoimidazol-1-ylacetic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00956879 CAS-Nummer: 40332-16-9 |