1-(2-Aminoethyl)-1H-benzimidazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7037-250MG
APOSOR7037-250MGEA 0 EUR
APOSOR7037-250MG
1-(2-Aminoethyl)-1H-benzimidazole hydrochloride
1-(2-Aminoethyl)-1H-benzimidazole hydrochloride
Formel: C₉H₁₁N₃·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366475
CAS-Nummer: 1085300-74-8