1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-benzimidazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7038-1G
APOSOR7038-1GEA
0
EUR
APOSOR7038-1G
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-benzimidazole hydrochloride
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-benzimidazole hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃N₃·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04148859 CAS-Nummer: 1048649-78-0 |