4-(2-Bromoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7065-100MG
APOSOR7065-100MGEA 43.5 EUR
APOSOR7065-100MG
4-(2-Bromoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
4-(2-Bromoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₁BrN₂
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00480987
CAS-Nummer: 83467-28-1
UN: 3261
ADR: 8,III