5-Propyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: Apollo Scientific
OR7071-1G
APOSOR7071-1GEA 132 EUR
APOSOR7071-1G
5-Propyl-1,3-cyclohexandion
5-Propyl-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₉H₁₄O₂
MDL: MFCD00129456
CAS-Nummer: 57641-89-1