5-Formyl-2-thiophencarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Formylthenoic Acid, 5-Formylthiophene-2-carboxylic acid
OR7093-1G
APOSOR7093-1GEA 24.8 EUR
APOSOR7093-1G
5-Formyl-2-thiophencarbonsäure
5-Formyl-2-thiophencarbonsäure
Formel: C₆H₄O₃S
Molecular Weight: 156,16 g/mol
Schmelzpunkt: 169 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191437
CAS-Nummer: 4565-31-5