(3,5-Dichloro-4-ethoxyphenyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR71008-500MG
APOSOR71008-500MGEA
736
EUR
APOSOR71008-500MG
(3,5-Dichloro-4-ethoxyphenyl)methanol 97%
(3,5-Dichloro-4-ethoxyphenyl)methanol
Formel:
C₉H₁₀Cl₂O₂ Molecular Weight: 221.081 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03862359 CAS-Nummer: 664319-19-1 |