4-[1,2,4]Triazol-1-ylbutyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7105-1G
APOSOR7105-1GEA 161 EUR
APOSOR7105-1G
4-[1,2,4]Triazol-1-ylbutyric acid
4-[1,2,4]Triazol-1-ylbutyric acid
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molecular Weight: 155,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06801317
CAS-Nummer: 158147-52-5