[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)ethyl]amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7106-50MG
APOSOR7106-50MGEA
0
EUR
APOSOR7106-50MG
[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)ethyl]amine hydrochloride 95%
[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)ethyl]amine hydrochloride
Formel:
C₄H₉ClN₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656249 CAS-Nummer: 51444-26-9 |