N-Benzylmaleimid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Benzylmaleinsäureimid, 1-Benzyl-1H-pyrrol-2,5-dion

OR7122-100G OR7122-25G OR7122-5G
APOSOR7122-100GEA 122 EUR
APOSOR7122-100G APOSOR7122-25G APOSOR7122-5G
N-Benzylmaleimid
N-Benzylmaleimid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187.2 g/mol
Siedepunkt: 339
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014540
CAS-Nummer: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1
UN: 1759
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR