2-Benzyloxy-5-chlorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-(Benzyloxy)-5-chlorophenyl)boronic acid
OR7153-5G
APOSOR7153-5GEA
157
EUR
APOSOR7153-5G
2-Benzyloxy-5-chlorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-5-chlorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BClO₃ Molecular Weight: 262.4966 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039000 CAS-Nummer: 612832-83-4 |