3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7174-1G
OR7174-5G
APOSOR7174-1GEA
29
EUR
APOSOR7174-1G
APOSOR7174-5G
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₇BO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03788411 CAS-Nummer: 858364-78-0 |